Learn More
Kinesis™ Edelstahl-Schläuche mit 0.020 in. AD, 0.005 in. ID
Die nahtlosen, vorgeschnittenen Edelstahlrohre sind speziell auf die hohen Anforderungen heutiger Analysen vorbereitet
7.70 € - 22.85 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10752527
|
Kinesis™
U-128 |
0.175 mm | 20 cm | Edelstahl (316) | N/A | ||||
13000910
|
Kinesis™
02011-36 |
1,0 mm | 5 cm | Edelstahl (316) |
11.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13000850
|
Kinesis™
02010-82 |
0,5 mm | 5 cm | Edelstahl (304) |
7.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13020850
|
Kinesis™
02010-84 |
0,5 mm | 20 cm | Edelstahl (304) |
12.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13080850
|
Kinesis™
02010-90 |
0,25 mm | 5 cm | Edelstahl (316) |
8.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13050920
|
Kinesis™
02011-51 |
0,125 mm | 10 cm | Edelstahl (316) |
12.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13070920
|
Kinesis™
02011-53 |
0,125 mm | 30 cm | Edelstahl (316) |
22.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Edelstahl ist von Natur aus selbstpassivierend und bildet auf neuen Oberflächen eine Oxidationsschicht. Idex Heath & Science Scientific unternimmt weitere Schritte, um die chemische Beständigkeit der Edelstahlrohre durch manuelle Passivierung vor und nach dem Ablängen der Rohre sicherzustellen.
- Vorgeschnittene Schläuche aus Edelstahl 316:
- Die Enden sind maschinell zugeschnitten und poliert
- Die Kanten werden innen und außen entgratet
- Der Schlauch wird danach passiviert
- Innenseite mit Isopropanol in Reagenzienqualität gespült
- Farbkodierte Banderole zur einfachen Erkennung des Innendurchmessers
- Alle Edelstahlrohre über 1 m Länge sind aufgespult
Spezifikation
Schläuche |