Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Anschlüsse: Tefzel
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,04 in.
0,05 in.
Farbe:
Natürlich
Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte):
Auf weiblichen M6
Luer (Buchse) x Buchse 1/4-28 flacher Boden
bis männlich1 /4 - 28
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
- Hergestellt aus inerten Polymeren
Die Schnellverbinder-Luer-Adapter sind für den Anschluss von Luer-Buchsen an alle Luer-Stecker in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Für eine sicherere Verbindung mit Luer-Lock-Adaptern mit Außengewinde.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Luer-Adapter mit Gewinde |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,04 in. |
| Max. Temperatur (metrisch) | 80 °C |
| Material | ETFE |
| Farbe | Natürlich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luer (Buchse) x Buchse 1/4-28 flacher Boden |