Learn More
Idex Zweiteiliger Fingertight Anschluss, langes Gewinde, PEEK, naturfarben, 1/16 in. Schlauchaußendurchmesser, 10-32, mit Konus
Gängige Gewindeanschlusskonfigurationen mit Konus unterstützen qualitativ hochwertige Hochdruckanschlüsse
Marke: Idex F-330X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gängige Gewindeanschlusskonfigurationen mit Konus unterstützen qualitativ hochwertige Hochdruckanschlüsse
- Perfekt für Analysegeräte, In-vitro-Diagnostik, Elektronik und andere biotechnologische Anwendungen
Zweiteilige Anschlussstücke bestehen aus einer separaten Mutter und einer Ferrule. Sparen Sie Geld, indem Sie nur die Ferrule ersetzen. Für Massenspektrometerelektrospray-Anwendungen Ferrule 02019-15 bestellen.
Spezifikation
Zweiteiliger Fingertight Anschluss | |
PEEK | |
Schlauch mit 1/16 Zoll Außendurchmesser |
Hülse | |
Naturfarben |