Learn More
Kinesis™ Flanschlose Fittings:Zwingen, Tefzel
Kein Anflanschen der Schläuche erforderlich
25.20 € - 103.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12997609
|
Kinesis™
|
Gelb | Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser, Stecker | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
25.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12917579
|
Kinesis™
02007-54 |
Natürlich | Schlauch mit 1/16 Zoll Außendurchmesser, Stecker | 0,22 in. | 0,18 in. |
25.25 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12957639
|
Kinesis™
P-359X |
Gelb | 1/8 in. AD Schläuche | 0,16 in. | 0,2 in. |
103.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12987609
|
Kinesis™
02007-56 |
Natürlich | Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser, Stecker | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
44.40 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12987589
|
Kinesis™
P-259X |
Gelb | Schlauch mit 1/16 in AD | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
53.10 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Kein Anflanschen der Schläuche erforderlich
Hervorragend geeignet zum Anschluss starrer oder halbstarrer SchläucheSpezifikation
Flanschlose Ferrule | |
ETFE |