Learn More
Kinesis™ Flanschlose Fittings: Zwingen, PEEK
Kein Anflanschen der Schläuche erforderlich
Marke: Kinesis™ P-250X
90.92 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kein Anflanschen der Schläuche erforderlich
Hervorragend geeignet für den Anschluss starrer oder halbstarrer SchläucheSpezifikation
Flanschlose Ferrule | |
0,18 in. | |
Naturfarben |
0,16 in. | |
PEEK | |
Schlauch mit 1/16 in AD |