Learn More
Kinesis™ Rückdruckregler und Zubehör
Artikelnummer. p-4383436
Click to view available options
Material:
PEEK
Max. Druck:
40 psi
500 psi (34 bar)
Volumen (metrisch):
89 μl
96 μl
131 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13020430
Marke: Kinesis™ 0201450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Einsetzen des Druckreglers (normalerweise 500 - 1,000 psi) zwischen Pumpe und Einspritzdüse kann die Leistung der Pumpe verbessern
Durch Einsetzen eines Druckreglers (normalerweise 500 bis 1.000 psi) zwischen Pumpe und Einspritzdüse kann die Leistung der Pumpe verbessert werden
Blasen treten in die Durchflusszelle des Detektors ein und können unregelmäßige Basislinienmessungen und Empfindlichkeitsverlust verursachen. Durch das Einsetzen eines Rückdruckreglers (BPR) nach dem Detektor bleibt die Flüssigkeit nach dem Verlassen der Säule unter ausreichender Kompression, um zu verhindern, dass sich Blasen bilden, und trägt so zu einer glatteren Baseline und einer erhöhten Empfindlichkeit bei.
  • Standardversionen, Low-Volume-Versionen und einstellbare Versionen erhältlich
  • Durch die Vorspannung der durchflussunabhängigen Pumpe wird der Wirkungsgrad der Pumpe erhöht
  • Nachgewiesener Schutz gegen Ausgasung
  • Hohe Nenndrücke
  • 2.000 bis 5.000 psi (138 bis 345 bar)
  • Biokompatible/chemisch beständige Materialien
  • Nur 6 μl maximales internes Hubvolumen
  • Für Multidetektor-Anwendungen konzipiert
  • 100 % biokompatible, inerte Materialien
  • Ersatzkartuschen und -halter sind separat erhältlich
Spezifikation
Material PEEK
Max. Druck 40 psi
Typ Gegendruckreglerbaugruppe
Volumen (metrisch) 131 μl