Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, T-Form, nicht konisch
BIOPHARMA
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
Marca:  Kartell™ 7046200
11.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21793" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12090582
  • 17.45 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Chemie- und temperaturbeständig
Compliance
Erfüllt die Vorschriften für Lebensmittel und Landwirtschaft
Specifica
Specifica
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD
10 mm
Polypropylen
10/Packung
T-Form
Nicht konisches 'T'-Schlauchverbindungsstück
Autoklavierbar
Für Lebensmittel geeignet
6,3mm Bohrung
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato