Learn More
SCAT™ Universal Waste Hub Jan
Der innovative Universal Waste Hub Jan ist eine clevere Komplettlösung für Flüssigabfälle und eine Neuentwicklung von SCAT Europe. Kein anderer Anbieter von Entsorgungslösungen bietet innovativere Möglichkeiten rund um HPLC-Systeme.
Marke: SCAT™ 320053
322.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der einzigartige viel-talentierte SCAT Universal Waste Hub „Jan“ zur Entsorgung von Flüssigabfällen ist eine Neuentwicklung von SCAT Europe, einem führenden Premium-Hersteller von Laborsicherheitsartikeln. Kein anderes Produkt für Entsorgungslösungen auf dem Labormarkt kombiniert innovativere Optionen zur individuellen Anpassung an die steigenden Entsorgungsanforderungen für HPLC-Systeme. Eine hohe Anzahl an cleveren Details garantiert im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen ein Maximum an Sicherheit.
Das Magazin besteht aus hochwertigem HE-HD, es ist für eine lange Verwendung vorgesehen und beständig gegen alle Chemikalien, die üblicherweise in Laboren verwendet werden. Das Scharnier am Magazindeckel besteht aus Edelstahl und bietet optimalen Korrosionsschutz. Der Satellit selbst besteht aus PTFE-Material und bietet dem gesamten Gehäuse eine hohe Stabilität. Das zusätzliche Schmutzsieb fängt Magnetrührer und größere Schmutzpartikel auf. Laborflaschen können zum Spülen einfach darauf gelegt werden. Das Sieb kann zur Reinigung entfernt werden. Die Netzgröße wurde optimiert und ermöglicht einen schnellen Lösungsmitteldurchfluss. Die Lasche mit Griff am Trichterdeckel sorgt für eine einfache und bequeme Handhabung. Der Klickverschluss mit integriertem Dichtring verhindert Luftverunreinigungen durch unkontrolliert entweichende Dämpfe. Um Überdruck im Entsorgungsbehälter zu vermeiden, verfügt der SCAT Universal Waste Hub “Jan” über einen Anschluss für einen original SCAT Abluftfilter, der bereits im Lieferumfang enthalten ist. Für explosionsfähige Umgebungen stehen zwei elektrisch leitende Versionen des SCAT Universal Waste Hub zur Verfügung, die durch Verwendung eines Erdungskabels Funkenbildung verhindern.
Alle Anschlüsse am Satelliten sind präzise verarbeitet und für leichte Anwendung angeordnet. Der Satellit kann fest auf den Entsorgungsbehälter aufgeschraubt werden und bleibt dabei variabel drehbar. Der Satellit bleibt flexibel nutzbar und verhindert ein Verdrehen der angeschlossenen Schläuche. Mit einer Verfügbarkeit von 10 verschiedenen Gewindegrößen können alle Arten von Abfallbehältern angeschlossen werden. Auch sehr seltene Gewindegrößen können mit optional erhältlichen Adaptern angeschlossen werden. Das Design des Universal Waste Hub “Jan” ist modern und gleichermaßen ansprechend. Die Formen des Gehäuses und der Komponenten sind ergonomisch gestaltet und haben eine hohe Nutzbarkeit. Das umfangreiche Zubehörprogramm deckt alle Eventualitäten ab und garantiert immer die richtige Konfiguration des Hubs.
Spezifikation
Liquid Waste Disposal | |
HPLC-/UHPLC-Systeme | |
1 Set | |
7 |
Blau | |
1 Abluftfilter (Größe M, PP); 3 Schlauchverbinder (5 bis 11,5 mm Außendurchmesser, Gewinde NPT 1/8 Zoll, PP); 3 Blindstopfen (Gewinde NPT 1/8 Zoll, PTFE); 1 Blindstopfen (Gewinde GL 14, PTFE); 4 Blindstopfen (Gewinde UNF 1/4 Zoll, PFA); 4 Anschlussstücke (3,2 mm Innendurchmesser, Gewinde UNF 1/4 Zoll, PFA); 4 Anschlussstücke (2,3 mm Innendurchmesser, Gewinde UNF 1/4 Zoll, PFA); 4 Anschlussstücke (1,6 mm Innendurchmesser, Gewinde UNF 1/4 Zoll, PFA) | |
B 53 | |
Entsorgung von Flüssigabfällen |