Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
237.00 € - 381.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
Material | Kalk-Natron-Glas Typ III |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14823562
|
Fisherbrand™
14823562 |
28 ml | 125/Pckg. | N/A | ||||||
14833562
|
Fisherbrand™
127030 |
30 ml | 500/Pckg. |
381.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Type III Soda Lime Glass
- Polypropylene screw cap
- Clear color bottle
- Screw thread neck
- Autoclavable
Spezifikation
Durchsichtig | |
Kalk-Natron-Glas Typ III | |
Schraube | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
82 mm | |
24 mm |
27 mm | |
Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
Fläschchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap