Learn More
Nabertherm™ Universalrohrofen
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
B510
C550
Temperatur (metrisch):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schlauchlänge:360
- Angeschlossene Last:1,8 kW
- Elektrischer Anschluss:1 Phase
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C550 |
| Heizzone | 200 mm |
| Temperatur (metrisch) | 1500 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 445 x 475 x 740 mm |
| Länge (metrisch) | 360 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 30 mm |