Learn More
Nabertherm™ Universalrohrofen
Diese Rohröfen werden verwendet, wenn Laborexperimente horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden müssen. Die Möglichkeit, Neigungswinkel und Arbeitshöhe zu konfigurieren und ihre kompakte Bauweise machen diese Öfen auch für die Integration in bestehende Prozesssysteme geeignet.
Marke:  Nabertherm™ RT332LAN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17328189
  • 12345.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schlauchlänge:360
  • Angeschlossene Last:1,8 kW
  • Elektrischer Anschluss:1 Phase
Spezifikation
Spezifikation
B510
1500 °C
360 mm
200 mm
445 x 475 x 740 mm
30 mm