Learn More
asecos™ Universal Sorbents Schlange
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
94.87 € - 127.20 €
Spezifikation
Material | Heavy-duty Cloth |
---|---|
Typ | Universal Sorbent Sock |
Breite (angloamerikanisch) | 2.95 in. |
Breite (metrisch) | 75.00 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17896566
|
asecos™
9954 |
1.2 m |
94.87 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17896416
|
asecos™
11347 |
3 m |
127.20 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Heavy-duty Cloth | |
Universal Sorbent Sock | |
2.95 in. | |
75.00 mm |