Learn More
asecos™ Universal Sorbents Kissen
Artikelnummer. p-200003738 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
5 kg
7 kg
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 17806346
Marke: asecos™ 9944
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Heavy-duty Cloth
Typ Universal Sorbent Pillow
Länge (angloamerikanisch) 9.84 in.
Länge (metrisch) 250.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.84 in.
Breite (metrisch) 250.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 15.43 lb.
Gewicht (metrisch) 7 kg