Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattformklammern für MaxQ™ 8000 Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Kolbenklammer
Kolbenklammer-Kit
Mikrotiterplattenklammer
Schaumstoffeinsatz
Aufnahmevermögen:
1 l
125 mL
2 l
25 ml
250/300 ml
2800 mL
4 l
5 l
50 ml
500 ml
6 l
Flaschen
Fläschchen, Röhrchen
Mikrotiterplatten
Conditionnement:
1 Stück
5 Stück
Description
Sichern Sie Ihre Gefäße mit Thermo Scientific™ Universal-Plattformklammern für MaxQ™ High Performance Schüttler. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie ihrer äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind diese Orbitalschüttler, Plattformen und Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Kolbenklammern-Starter-Kit, beinhaltet:
- (1) Mikrotiterplattenklammer
- (2) 25 ml-Kolbenklammern
- (2) 50 ml-Kolbenklammern
- (2) 125 ml-Kolbenklammern
- (4) 250/300 ml-Kolbenklammern
- (4) 500 ml-Kolbenklammern
- (2) 1 l-Kolbenklammern
- (2) 2 l-Kolbenklammern
- Ersatzschrauben
Hinweis:
Ersatzschrauben sind auch separat erhältlich.
Specifications
Specifications
| Aufnahmevermögen | 500 ml |
| Produkttyp | Kolbenklammer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ 8000 Shakers |