Learn More
Carl Zeiss™ Universeller Montagerahmen K
Zur Verwendung mit Petrischalen mit 24 bis 68 mm Durchmesser.
Marke:  Carl Zeiss™ 451352-0000-000
Artikelnummer. 13428938
  • 908.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompatibel mit Axio Observer- und Axio Vert-Mikroskopen
  • Für Petrischalen-Durchm. von 24 bis 68 mm
  • Objektträger (max. Länge 120 mm)
  • Rahmengröße 160 x 110 mm
Spezifikation
Spezifikation
Universeller Montagerahmen K
Petrischalen-Durchm.:24 bis 68mm
110 mm
160 x 110 mm
160 mm
Name des Produkts
Carl Zeiss™ Universeller Montagerahmen K > Universeller Montagerahmen K