Learn More
Corning™ Universeller linearer Pipettenständer
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Orange
Positionen:
4
6
Unit Size:
1 Stück
Description
Universeller linearer Corning™ Ständer für vier Pipetten (vier Einkanal-, maximal zwei 8-Kanal- oder 12-Kanalpipettierer)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pipettenständer |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Orange |
| Aufnahmevermögen | Einkanalige Pipetten (4) oder Mehrkanalpipetten (2) |
| Material | POM |
| Positionen | 4 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipetten |
| Menge | 1/Packung |
| Länge (metrisch) | 30,6 cm |
| Show More |