Learn More
Corning™ Universeller linearer Pipettenständer
Praktische Pipettenlagerung
Marke: Corning™ 6068
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50020kg
Beschreibung
Aufnahmevermögen: Einkanalige Pipetten (6) oder Mehrkanalpipetten (3)Spezifikation
Pipettenständer | |
Durchsichtig | |
6 | |
Pipetten | |
42,6 cm | |
23,8 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Einkanalige Pipetten (6) oder Mehrkanalpipetten (3) | |
Unsteril | |
1/Packung | |
11 cm |