Learn More
Smeg™ Universalkorb
Wird mit Standardkörben CS1-1 und CS2 verwendet. Der Universalkorb von Smeg Instruments wird mit dem Wagen LM20 verwendet.
Marke:  Smeg™ SB30
Artikelnummer. 11955634
  • 387.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Halterung mit 30 Positionen für Becher jeder Größe
  • Hat eine Kapazität von 30 Stück
  • Aus Edelstahl
  • Empfohlen für Becher mit einem Fassungsvermögen von weniger als 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Universalkorb