Learn More
Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2 Extragroß
Größe (metrisch) Brustkorb:
101.6 bis 104.14 cm
106.68 bis 111.76 cm
116.84 bis 121.92 cm
127 bis 132.08 cm
91.44 bis 96.52 cm
Beschreibung
- Unisex
- Reine Baumwolle
- Verborgener Frontverschluss mit Druckknöpfen
- 305g2 heritage 3111 Baumwolle
- Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp | Unisex Laborkittel |
Größe | XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | 100 % Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Non-sterile |
Anzahl Taschen | 3 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 116.84 bis 121.92 cm |
Enthält | Drei aufgesetzte rechteckige Taschen |