Learn More
Hirschmann™ Überwurfmutter
Halteringe zur Verwendung mit die Pipetus™ Pipettenfüller.
18.65 € - 19.00 €
Spezifikation
Typ | Überwurfmutter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipetus™ Pipettenfüller |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10644893
|
Hirschmann™
9902402 |
18.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10004732
|
Hirschmann™
9903302 |
Türkis |
19.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10710654
|
Hirschmann™
9903912 |
Rot |
19.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Hilft bei Handhabung von Flüssigkeiten
- Zubehörteil
Spezifikation
Überwurfmutter | |
Pipetus™ Pipettenfüller |