Learn More
Uvex™ Unilite Thermo Plus Sicherheitshandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
9
Beschreibung
- Handschuhe aus einem zweilagigen Materialgemisch aus Acryl und Schurwolle
- Die Polymerbeschichtung an den Handflächen bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
- Die Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
- Sie bieten eine thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 511: 010 |
Anwendungen | Industrie |
Coating Material | Polymer |
Farbe | Schwarz |
Material | Polyamid, Elastan |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 3131X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb und Kühlung |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |