Learn More
uvex Unidur 6641 Schnittschutzhandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
11
Beschreibung
- Leichte Polyurethan-beschichtete HPPE-Montagehandschuhe
- Die Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit und Schnittschutz Grad 3/B
- Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
- Hohe Empfindlichkeit für Aufgaben, die Taktilität erfordern
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß, Grau |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | HPPE, Elastan |
Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | 4343 B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Metallbearbeitung und Verpackung |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Unidur 6641 Schnittschutzhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur