Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S1
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Sicherheitssportschuhe S1 bestehen aus weißem wasserabweisendem Strickgewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
114.63 € - 122.96 €
Spécification
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Weiß |
Ösenmaterial | Stahl |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Code produit | Marque | Größe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Größe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16328041
|
ABEBA™
31772/35 |
35 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338041
|
ABEBA™
31772-36 |
36 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348041
|
ABEBA™
31772-37 |
37 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358041
|
ABEBA™
31772-38 |
38 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368041
|
ABEBA™
31772-39 |
39 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378041
|
ABEBA™
31772-40 |
40 |
122.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388041
|
ABEBA™
31772-41 |
41 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398041
|
ABEBA™
31772-42 |
42 |
122.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308051
|
ABEBA™
31772/43 |
43 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318051
|
ABEBA™
31772/44 |
44 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328051
|
ABEBA™
31772/45 |
45 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338051
|
ABEBA™
31772-46 |
46 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348051
|
ABEBA™
31772-47 |
47 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358051
|
ABEBA™
31772-48 |
48 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
ulliTragekomfort und Atmungsaktivität/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S1, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserabweisendes und atmungsaktives weißes Strickgewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpécification
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Textil | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 |
Schnüre | |
Stahl | |
Gepolstert | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Sportschuhe | |
1 Paar |