Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Breathable, water repellent trainers made of knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap, textile antipuncture
123.00 € - 127.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Strickmaterial |
Zehenmaterial | Stahl |
Geschlecht | Unisex |
Knöchelform | Trainer |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17131175
|
ABEBA™
31676/35 |
35 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17141175
|
ABEBA™
31676/36 |
36 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17131185
|
ABEBA™
31676/45 |
45 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17141185
|
ABEBA™
31676/46 |
46 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17151185
|
ABEBA™
31676/47 |
47 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17161185
|
ABEBA™
31676/48 |
48 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17151175
|
ABEBA™
31676/37 |
37 |
127.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17161175
|
ABEBA™
31676/38 |
38 |
127.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17171175
|
ABEBA™
31676/39 |
39 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17181175
|
ABEBA™
31676/40 |
40 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17191175
|
ABEBA™
31676/41 |
41 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17101185
|
ABEBA™
31676/42 |
42 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17111185
|
ABEBA™
31676/43 |
43 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17121185
|
ABEBA™
31676/44 |
44 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made for safety and comfort
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD dissipative according EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Spezifikation
Schwarz | |
Stahl | |
Trainer | |
S3 SRC ESD |
Strickmaterial | |
Unisex | |
Wasserabweisend |