Learn More
Abeba™ UNI6 6761 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Funktionsleder mit Wabenmuster
- Schwarz
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Kratzfest
- Wasserabweisend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 6761 |