Learn More
Abeba™ UNI6 6761 Schuhe
Artikelnummer. 15642138
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15642138
Marke: Abeba™ 6761/44
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Funktionsleder mit Wabenmuster
  • Schwarz
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Kratzfest
  • Wasserabweisend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Farbe Schwarz
Material Leder
Größe 44
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 6761
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.