Learn More
Abeba™ UNI6 1780 Schuhe
Artikelnummer. 15667737
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15667737
Marke: Abeba™ 1780/46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • A-Mikro
  • Weiß
  • Stahlzehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
Specifica
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farbe Weiß
Material A-Mikro
Größe 46
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 1780
Zehenmaterial Stahl
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato