Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
ulliCE EN ISO 20345:2011 S2 SRC/liliMikrofaser/liliWeiß/liliStahlzehenkappe/liliGeschäumte PU-Zwischensohle/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliAustauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)/liliDesinfizierte,/liliAntistatisch/liliAtmungsaktives Futter mit Silberionen/liliSpannbereich mit elastischem Band/lili** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)/ul/li
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 45 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 1740 |
| Zehenmaterial | Stahl |