Learn More
QIAGEN UniCore Manuelle Stanzen
Artikelnummer. p-7075311
Click to view available options
Menge:
25 Packungen
Durchmesser (metrisch):
1,2 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 13464587
Marke: QIAGEN WB100074
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie das manuelle UniCore-Stanzsystem zum Entfernen von Probenscheiben von FTA-Karten. Enthält 25 Puncher.
Die manuellen UniCore Stanzen richten sich in erster Linie an die Produkte, die für die Vorbereitung von Laborproben häufig benötigt werden. UniCore Stanzen haben ein firmeneigenes Design mit einer scharfen Edelstahl-Schneidkante. Durch die Verwendung des empfohlenen Stanz- und Reinigungsverfahrens wird das Risiko einer Probenverschleppung zwischen den Karten minimiert, während die begleitende Schneidematte saubere Probenschnitte ermöglicht und die Lebensdauer der Schneidespitze verlängert.
  • Entwickelt für die Verwendung mit Whatman FTA-Karten, FTA Elutionskarten und EasiCollect Vorrichtungen
  • Mehrere Durchmesser von 1,0 bis 6,0 mm im Kunststoffgehäuse für vielseitige Probenstanzungen
  • Edelstahl-Schneidkanten ermöglichen das manuelle Coring, die Entnahme und den kontrollierten Auswurf des FTA-Stanzers
  • Für den Einmalgebrauch, um Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben zu minimieren
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 1,2 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) FTA Karten, FTA Elutionskarten und EasiCollect Geräte
Produkttyp UniCore Manuelle Stanzen
Menge 25 Packungen