Learn More
OHAUS™ Uni Block
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 mm Reagenzgläser
12 mm-Fläschchen
15 mm-Fläschchen
16 mm Reagenzgläser
17 mm-Fläschchen
20 mm Reagenzgläser
21 mm-Fläschchen
25 mm Reagenzgläser
28 mm-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für Reagenzgläser oder Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 25 mm Reagenzgläser |
| Typ | Uni Block |
| Material | Metal |