Learn More
OHAUS™ Uni Block
Artikelnummer. 16600472 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 mm Reagenzgläser
12 mm-Fläschchen
15 mm-Fläschchen
16 mm Reagenzgläser
17 mm-Fläschchen
20 mm Reagenzgläser
21 mm-Fläschchen
25 mm Reagenzgläser
28 mm-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16600472
Marke: OHAUS™ 30500581
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Heizplatten und Rührer
Für Reagenzgläser oder Fläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 mm-Fläschchen
Typ Uni Block
Material Metal