Learn More
Duran™ Nicht graduierte Messzylinder
Artikelnummer. p-7160923 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15503162
Marke: Duran™ 213912477
Diese Messzylinder dienen zur Aufnahme und Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Ohne Graduierung
  • Volumengehaltstoleranzen für Mess- und Mischzylinder entsprechen den Genauigkeitsgrenzen von DIN und ISO
  • Robust, praktisch inert und außergewöhnlich beständig gegen hohe Temperaturen
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Der große sechseckige Sockel verfügt über drei Knöpfe, um die Stabilität zu erhöhen und ein Rollen des Zylinders zu verhindern
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore
Base Type Hexagonal
Typ Nicht graduierte Messzylinder
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 10/Pkg
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788