Learn More
Duran™ Nicht graduierte Messzylinder
Diese Messzylinder dienen zur Aufnahme und Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Duran™ 213912477
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Graduierung
- Volumengehaltstoleranzen für Mess- und Mischzylinder entsprechen den Genauigkeitsgrenzen von DIN und ISO
- Robust, praktisch inert und außergewöhnlich beständig gegen hohe Temperaturen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Der große sechseckige Sockel verfügt über drei Knöpfe, um die Stabilität zu erhöhen und ein Rollen des Zylinders zu verhindern
Spezifikation
Labore | |
Nicht graduierte Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
DIN EN ISO 4788 |
Hexagonal | |
100 mL | |
10/Pkg |