Learn More
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser
Artikelnummer. 12303328
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70mL
75mL
100mL
170mL
250mL
400mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12303328
Marke: Haldenwanger™ L 55/0A/RAUH
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanmörser sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 70mL
Ausführung Unglasiert
Innendurchmesser (metrisch) 63 mm
Produkttyp Mörtel
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 40 mm