Learn More
BICASA Untertisch-Schubladenschrank auf Rollen
Untertisch-Schubladenschrank auf Rollen, Schrank aus feuerhemmender Spanplatte, sanft schließende Schubladen, zentrales Schloss
Marke:  BICASA TN.DR.0900.760
Weitere Details : Netto-Gewicht : 70.00000kg
Artikelnummer. 17427423
  • 909.48 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Untertischschränke auf Rollen
  • Mettalsockel mit 4 Schwenkrollen (Gehäuse aus Polyamid, Laufflächen aus Thermoplast-Gummi)
    • 2 Rollen mit arretierbarer Bremse, Höhe 100 mm
    • Zentralschließsystem serienmäßig
    • Anti-Kipp-Sicherheitssystem lässt immer jeweils nur einer Schublade öffnen
  • Schrankbreite 500 mm, mit 20 mm breitem ergonomischem Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
  • Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Spezifikation
900 x 520 x 760 mm
Ja
Mobil
Hellgrau
4
Nicht autoklavierbar
EN 16121