Description
- Untertischschränke auf Rollen
- Metallgestell mit 4 Lenkrollen (Polyamidgehäuse und Laufflächen aus thermoplastischem Gummi), 2 davon feststellbar mit Bremsen – Höhe 100 mm
- Zentralschließsystem serienmäßig
- Anti-Kipp-Sicherheitssystem lässt immer jeweils nur einer Schublade öffnen
- Gehäusebreite 500 mm + 20 mm ergonomischer, eloxierter und lackierter Aluminiumgriff
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Sicherheitsschrank |
| Farbe | Blau |
| Schranktyp | Untertischschrank |
| Abmessungen (T x B x H) | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
| Anzahl Türen | Keine |
| Anzahl Schubfächer | 4 |
| Breite (angloamerikanisch) | 35,4 in |
| Breite (metrisch) | 900 mm |
| Mit Laufrollen | Ja |
| Material | Melamin |