Learn More
Sartorius™ Abflussstützsieb
Replacement Screen Kits consist of a PTFE-coated, stainless steel drain screen and support screen together with a PTFE ring and silicone O-ring. They are intended for use with Series 16316 and 16315 Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes.
200.00 € - 254.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Filterhalter |
---|---|
Material | PTFE (Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-ring) |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuumfiltration |
Enthält | Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring |
Produktcode | Marke | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10586081
|
Sartorius™
17147 |
17147 | Filterhalter | 50 mm/47 mm |
254.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10022411
|
Sartorius™
17149 |
17149 | Filterhalter | 25 mm/24 mm |
200.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Product Type: Replacement Screen Kits
- Material: PTFE (Main Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-Ring)
- Includes: Support Screen, Drain Screen, Main Ring, O-Ring
- For Use With (Equipment): Sartorius™ Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes
Spezifikation
Filterhalter | |
Unsteril | |
Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring |
PTFE (Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-ring) | |
Vakuumfiltration | |
Screen Kit |