Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum, Unterbau
Artikelnummer. p-8002365 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
141 L
141 l
360 l
Einschübe:
3
3 verschiebbares Glas
5 verschiebbares Glas
Außenhöhe (metrisch):
82 cm
82 cm
184 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10729575
Marke: Liebherr™ LKUEXV1610
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung von temperaturempfindlichen Produkten, der Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
  • Ex-geschütztes Unterbau Labor Kühlgerät mit Glastür, Breite 600mm, Bruttoinhalt 141 L. 
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, 3 verstellbare Glasplatten 440mm(W) x 420mm(D), aussen weiss, innen Polystyrol in gewerblicher Ausführung, dynamische Kühlung. 
  • Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Anschlusswert 1,0A, 230v/50/1-ph, Energieverbrauch 315 kWh/a 
  • 130 Liter Nutzinhalt
  • Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
  • Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
  • Zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
  • Schloss, Türanschlag wechselbar, selbstschliessende Tür
  • Rostbelastung 40 kg
Spezifikation
Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 141 L
Temperaturbereich 3°C bis 16°C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturstabilität Gradient 3,9 °C
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Fest
Anzahl Schubfächer 0
Einschübe 3
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 40 kg Rostbelastung
Schrankmaterial Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weißer pulverbeschichteter Stahl
Isolierung 40 mm HDPE
Innen ABS-Kunststoff
Zertifizierung/Konformität ATEX-zertifiziert, EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95), EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001
Modell Untertisch-
Display Digital, Extern
Rollen Nein
Farbe Weiß
Regelungsart Digital
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Datenausgabe RS 485
Außentiefe (metrisch) 61.5 cm
Innentiefe (metrisch) 43.5 cm
Außenhöhe (metrisch) 82 cm
Innenhöhe (metrisch) 67 cm
Außenbreite (metrisch) 60 cm
Innenbreite (metrisch) 440 mm
Stromstärke 1,0 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 315 kWh/a
Versandgewicht (metrisch) 41 kg
Gewicht (metrisch) 38 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado