Learn More
Cytiva Ultrospec ™ 8000 Spektralphotometer
Bietet Funktionen für mehrere Anwender mit sicherer Anmeldung zum Schutz der Methoden.
12280.00 € - 14250.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR-Teil 11 |
---|---|
Anschlüsse | USB-Kabel, USB-Memory Stick |
Display | Touchscreen |
Produktlinie | Ultrospec 8000 |
Spektren-Bandbreite | 1 nm |
Description
- UV-Vis-Zweistrahlspektralphotometer
- Für die kritische Analyse in der Arzneibuchforschung
- Sicheres Benutzeranmeldungsprotokoll und sichere Methodensteuerung
- Datrys CFR-Software
- Farbiger Touchscreen
- Mit der Equation Editor-Software lassen sich benutzerdefinierte Berechnungen auf Messdaten anwenden
- USB-Memory Stick zum Speichern von Daten-/Methoden und USB-PC-Anschluss
Specifications
21 CFR-Teil 11 | |
Touchscreen | |
1 nm | |
190 bis 1100 nm | |
Erfüllt alle Vorgaben kritischer Analysen und Anwender in der Arzneibuchforschung | |
457 mm | |
±0,3 nm | |
<18 kg |
USB-Kabel, USB-Memory Stick | |
Ultrospec 8000 | |
90 bis 250 V | |
30 V Wechselstrom | |
17,99 in. | |
2-Jahres-Gerät, 1-Jahres-Lampe | |
39,68 lb. | |
20,98 in. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Ultrospec ™ 8000 Spektralphotometer