Learn More
Biochrom Das Ultrospec™ 30 Zelldichtemessgerät
Click to view available options
Typ:
Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Kleine, Tragbare und Einfach zu bedienende Gerät kann die Wachstumsraten von E. coli, anderen Bakterien und Hefen messen
- Erstellen und Speichern Sie zellspezifische Standardkurven, um sie immer wieder vergleichen zu können
- Kann mit McFarland-Standards verwendet werden
- Intuitiver Touchscreen für einfache Plug-and-Play-Nutzung
- Batteriebetrieben und tragbar für den Einsatz dort, wo Zellen tatsächlich kultiviert werden
- Verwendet eine LED-Lichtquelle in Kombination mit einer fortschrittlichen Laseroptik
- Handgerät
- Geeignet für 10 x 10 mm Küvetten oder 16 mm Reagenzgläser. 10-12 mm Reagenzgläser erfordern ein Adapterset (Teilenummer 80-3000-57)
- Verschüttete Flüssigkeiten können leicht von der glatten Oberfläche abgewischt werden, und der Zellenfachbereich kann zur Sterilisation mit Formaldehyd oder Ethylenoxid gespült werden
- Speichern Sie die Ergebnisse an Bord oder exportieren Sie sie über ein USB-Flash-Laufwerk
- Kompaktes, wartungsarmes Gerät
- Nicht für die Verwendung mit Säugetierzelllinien empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE and UKCA Marked, US and CAN Safety (ETL or equivalent) |
| Farbe | Black |
| Kompatibilität | 10 x 10 mm Cuvettes, 16 mm Test Tubes |
| Anschlüsse | USB-A, USB-C |
| Beschreibung | CellDensity Meter |
| Nachweisbereich | 600 nm |
| Detektortyp | Photodiode |
| Display | LCD Touchscreen |
| Abmessungen (L x B x H) | 170 x 210 x 50 mm |
| Sprachen | English, Chinese |
| Mehr anzeigen |
Contains internal rechargeable Li-Ion battery