Learn More
uvex Ultrasonic Safety Goggles Artikelnummer.: 10355772
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Ultrasonic Safety Goggles
Artikelnummer. 10355772 Alle ansehen Uvex Produkte
Grau/Orange
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Grau/Orange
Schwarz, Grau
Artikelnummer. 10355772
Marke: uvex 9302245
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Soft, flexible component provides complete side protection even over prescription spectacles.
  • Schutzbrille im sportlichen Design, auch als Überbrille geeignet
  • Gläser können ausgetauscht werden
  • PC-Glas, transparent
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
  • Zuverlässiger UV 400-Schutz
  • Hohe mechanische Stärke (B: 120 m/s)
  • Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (Uvex Supravision Excellence)
  • Breites Panoramasichtfeld
  • Keine Druckprobleme bei langer Tragedauer durch die Kombination von harten und weichen Komponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166 1 B 349 KN CE
Objektivtyp Supravision HC-AF
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Grau/Orange
Anzahl pro Packung Je 1
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Verstellbarer Kopfriemen
UV-Schutz Ja
Frame Type Standard
Name des Produkts
uvex Ultrasonic Safety Goggles >