Learn More
Uvex Ultrasonic Planet Clear Goggles
GREENER_CHOICE
Die uvex ultrasonic überzeugt mit ihrem sportlichen Design überall.
Marke:  Uvex 9302290
Artikelnummer. 17935466
  • 20.69 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich hervorragend jeder Gesichtsform an.
  • Ebenso ermöglicht das großzüge Innenvolumen die Brille auch über der eigenen Korrektionsbrille zu tragen.
  • Eine indirekte Belüftung und die bewährte uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgen für angenehmes Klima und freie Sicht.
  • Einen nachhaltigen Vorteil bieten Ersatzscheiben, die bei Bedarf einfach getauscht werden können.
  • Bei der uvex ultrasonic bleiben keine Wünsche offen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Uncoated
Full-view Goggles
Reusable
Plastic
Classic
Clear
Polycarbonat
Polycarbonat
UV400.
Nicht autoklavierbar
Name des Produkts
Uvex Ultrasonic Planet Clear Goggles > Lens Tint: Clear