Learn More
Qsonica Konverter für Ultraschall-Homogenisator
Qsonica Ultraschall-Homogenisator-Konverter arbeitet mit dem Microson XL2000 oder dem Sonicator 3000 Ultraschall-Homogenisator, um elektrische Signale in mechanische Schwingungen umzuwandeln.
296.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Umwandlung von elektrischen Signalen in mechanische Schwingungen |
---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15142889
|
Qsonica
K4 |
Sonicator™ Q500 und Q700 | Konverterkabel |
296.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Microson™ Modell XL2000 oder Sonicator™ 3000 Ultraschall-Homogenisatoren
- Wandelt elektrische Signale in mechanische Schwingungen um
Spezifikation
Ideal für die Umwandlung von elektrischen Signalen in mechanische Schwingungen |