Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Iodoacetyl Resin
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ UltraLink Iodoacetyl Resin and Peptide Coupling Kit gestattet die kovalente Immobilisierung von Cystein-enthaltenden Proteinen für die Weiterverwendung in der Antikörperreinigung und anderen Affinitätsprotokollen.
Das Micro Peptide Coupling Kit besteht aus einem Kit mit Mikrozentrifugationssäule für die Immobilisierung kleiner Mengen (25 bis 250 μg) an Sulfhydryl-enthaltenden Peptiden (z.B. Peptide mit Cystein-Terminal) am Harz, um eine kleine, wiederverwendbare Affinitätssäule zu erzeugen. Die Verfahren zur Kopplung und Affinitätsreinigung sind für kleine Probenvolumen (200 bis 300 μl) optimiert. Mit den praktischen Mikrozentrifugationssäulen sind Wasch- und Elutionsschritte rasch und effizient durchzuführen. Jedes Kit enthält die ausreichende Menge an Reagenzien für 10 Kopplungsreaktionen und 20 Affinitätsreinigungen. Das Kit ist ideal zur Immobilisierung von Peptidantigenen mit terminalen Cystein-Resten für die Weiterverwendung zur Aufreinigung spezifischer Antikörper aus kleinen Proben, die Serum, Aszitesflüssigkeit oder Kulturüberstand enthalten.
Besondere Merkmale:
Hohe Kopplungseffizienz und -kapazität–Dank hoher Kopplungseffizienz und -kapazität werden Proteine mit Thiolgruppen oder andere Liganden in einer Stunde immobilisiert
Spezifische und auslaufsichere Kopplungschemie–Reagiert spezifisch mit Thiolgruppen (reduzierte Thiole), wobei stabile Thioetherbindungen entstehen, die die Weiterverwendung in vielen Affinitätsaufreinigungsverfahren gestatten
Einfache Kopplungsbedingungen–Die Kopplungsreaktion kann unter Verwendung einer Vielzahl von Puffern ablaufen; ein Höchstmaß an Effizienz und Spezifität wird bei pH-Werten zwischen 8,0 bis 8,5 erzielt; darüber hinaus kann die Kopplung mit oder ohne organische Lösungsmittel stattfinden
Ausgezeichnete Wiederverwendbarkeit–Das präparierte Affinitätsharz kann im Rahmen gängiger Bindungs- und Elutionsverfahren ohne signifikante Einbußen seiner Bindungsfähigkeit für viele Affinitätsaufreinigungszyklen eingesetzt werden
Haltbares, hochgradig leistungsstarkes Harz–Die porösen Beads besitzen einen Durchmesser von 60 μm, sind bis 100 psi (6,9 bar) belastbar und bieten lineare Durchflussraten bis 3000 cm/Std.
Mikropeptid-Kopplungskit (Art.-Nr. 20485):
Für keine Volumina optimiert–Ideal zur Kopplung kleiner Mengen (25 bis 250 μg) von Peptiden bzw. Proteinen mit Thiolgruppen für die Aufreinigung spezifischer Antikörper aus Rohserum
Hochgradig leistungsstarkes Affinitätsharz – nutzt haltbares, Polyacrylamid-basiertes UltraLink Iodoacetylharz mit spezifischer Bindung an Sulfhydrylgruppen
Effiziente Kopplungschemie–Der Wirkungsgrad der Immobilisierung beträgt >85 % (Messung 1 Stunde unter Verwendung von Insulin-, Calcitonin- und Osteocalcin-Peptiden)
Schnelle und einfache Verwendung – Wasch- und Elutionsschritte mit einer Mikrozentrifuge
Wiederverwendbar –Präpariertes Peptidharz ist mehrmals ohne nennenswerten Kapazitätsverlust einsetzbar
Enthält:
Das Micro Peptide Coupling Kit umfasst UltraLink Iodoacetyl-Harz enthaltende Mikrozentrifugationssäulen, Kopplungspuffer, L-Cystein (zum Abschrecken), Waschlösung, PBS, Elutionspuffer und Entnahmeröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | ≥6 mg Human-IgG-Kopplung pro ml Harz |
| Beschreibung | UltraLink Iodoacetyl Resin |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung: Das Produkt bei Erhalt vor Licht geschützt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Partikelgröße | 50 bis 80 μm |
| Produktlinie | UltraLink |
| Menge | 10 ml |
| Typ | Harz- |
| Stationäre Phase | Haloacetyl |
| Format | Flasche |
| Säulentyp | Affinity, UltraLink™ Harz |