Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Biosupport
Kovalente Immobilisierung von Proteinen und anderen primären Aminbiomolekülen zur Affinitätsaufreinigung mit diesem langlebigen, Azlacton-aktivierten Polyacrylamidharz.
292.00 € - 1006.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | Zur Kopplung von 18 mg Myoglobin pro ml Harz |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Lagerung: Nach Erhalt trocken bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Partikelgröße | 50 bis 80 μm |
Produktlinie | UltraLink™ |
Ziel | Antikörper, Proteine durch Primäramine |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11849390
|
Thermo Scientific™
53110 |
1,25 g |
292.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11859390
|
Thermo Scientific™
53111 |
6,25 g |
1006.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ UltraLink Biosupport ist ein haltbares Polyacrylamidharz, das aktiviert wird, um die effiziente und direkte kovalente Immobilisierung von Proteinen und anderen Biomolekülen über deren primäre Amingruppen zu gestatten und diese so für die Affinitätsreinigung zu erschließen.
UltraLink Biosupport ist eine Alternative zu CNBr- und NHS-aktivierten Agarosekügelchen, um Antikörper und andere Proteine zur Vorbereitung von Affinitätssäulen zu immobilisieren. Der Harz mit Beads ist ein hydrophiles Polyacrylamid- und Azlacton-Copolymer mit rigider Polymerstruktur, die sich durch hohe Oberfläche und hohes Porenvolumen auszeichnet. Die Azlacton-Gruppen reagieren rapide und effizient mit den primären Aminen (d.h. mit den Seitenketten der Lysin-Reste), um Proteine oder andere Amin-enthaltende Liganden zu immobilisieren. Dank seiner Bead-Struktur und der effizienten Kopplungschemie bietet UltraLink Biosupport hohe Proteinbindungskapazität, hohe lineare Flussraten, eine geringe unspezifische Bindung und eine überlegene Gesamtleistung bei der Affinitätschromatographie. UltraLink Harze sind ideal für Mitteldruckanwendungen wie z.B. FPLC.Leistungsmerkmale:
Hohe Kopplungseffizienz und -kapazität – Dank sehr hoher Kopplungseffizienz und -kapazität werden Proteine in 1 Stunde immobilisiert
Spezifische und laugungsbeständige Kopplungschemie – Spezifische Reaktionen mit primären Aminen (-NH2) bewirken Aminbindungen, die für den Gebrauch in vielen Affinitätsreinigungsverfahren stabil sind; die Kopplungsreaktion läuft ohne Abgangsgruppe ab, was eine Kontamination der Proben vermeidet
Anwenderfreundlich – Vorquellen oder sekundäre Reagenzien sind nicht erforderlich; der Anwender braucht nur die erforderliche Menge an trockener Trägersubstanz abzuwiegen und die Ligandenlösung hinzuzufügen, um die Kopplungsreaktion einzuleiten
Flexible Kopplungsbedingungen – Die Immobilisierungsreaktion kann unter Verwendung einer Vielzahl von Amin-freien Puffern und pH-Werte ablaufen; ein Höchstmaß an Effizienz lässt sich mit Puffern erzielen, die ein lyotropes Salz wie Natriumzitrat enthalten; Kopplung ist mit oder ohne organische Lösemittel kompatibel
Exzellente Wiederverwendbarkeit – Das präparierte Affinitätsharz kann im Rahmen gängiger Bindungs- und Elutionsverfahren ohne signifikante Einbußen bei der Bindungsfähigkeit für mehr als 100 Affinitätsreinigungszyklen eingesetzt werden
- Haltbares, hochleistungsfähiges Harz – Die porösen Beads zeichnen sich durch einen Durchmesser von 60 μm aus, sind bis 100 psi (6,9 bar) belastbar und bieten lineare Durchflussraten bis 3.000 cm/h
Eigenschaften von UltraLink Biosupport:
- Alternative Bezeichnungen: 3 M Emphaze Biosupport Medium AB1
- Matrix: Polyacrylamid-/Azlacton-Copolymer
- Partikelgröße: 50 bis 80 μm
- Maximale Druckbelastung: 100 psi (6,9 bar)
- Maximale lineare Flussrate: 3.000 cm/h
- Kopplungskapazität: > 18 mg Myoglobin pro Milliliter abgesetztem Harz
- Abgangsprodukt der Kopplungsreaktion: Keines
- Resultierende Bindung: Amid-Bindung
- Spacerarm: 5 Atome
Spezifikation
Zur Kopplung von 18 mg Myoglobin pro ml Harz | |
50 bis 80 μm | |
Antikörper, Proteine durch Primäramine | |
Azlacton | |
Affinity, UltraLink™ Harz |
Lagerung: Nach Erhalt trocken bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
UltraLink™ | |
Biosupport | |
Flasche |