Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-WAX GC-Säulen
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich.
2433.72 € - 3040.49 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe |
---|---|
Länge (metrisch) | 5 m |
Innendurchmesser (metrisch) | 0,1 mm |
Stationäre Phase | UltraFast UFC-WAX |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Trace UltraFast GC-Gerät |
Description
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich. Wenn Ihr Labor täglich eine große Anzahl von Proben verarbeitet, bieten die UltraFast GC-Säulen die Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Durchsatz, den Sie benötigen. Diese kurzen Säulen mit geringem Innendurchmesser sind für den Einsatz mit dem Thermo Scientific TRACE GC UltraFast Gaschromatographen konzipiert. Gemeinsam ermöglichen sie einen deutlichen Gewinn bei der Analysegeschwindigkeit, verglichen mit herkömmlichen GC-Verfahren.
Anwendungen:
Chemikalien
Petrochemie
Umwelt
Geschmacksstoffe und Duftstoffe
Speziell auf Robustheit und Geschwindigkeit zugeschnittenIn UltraFast GC-Säulen werden kurze (2 bis 10 m) Kapillaren mit geringem Innendurchmesser und Temperaturprogrammierungen von üblicherweise mehr als 2 °C/s verwendet, was Peakbreiten im Bereich von 50 bis 200 ms ermöglicht. Somit dauert die Analyse im Durchschnitt maximal 1 Minute. Die Vorteile:
Deutlich kürzere Analysezeiten
Um den Faktor 20 höherer Probendurchsatz
Längere Nutzungsdauer der Säulen
Anwendungsbereiche der UltraFast UFC-WAX-Säulen:
Fettsäuremethylester (FAMEs)
Ätherische Öle
Allgemein
Specifications
GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe | |
0,1 mm | |
Trace UltraFast GC-Gerät |
5 m | |
UltraFast UFC-WAX | |
Ultrafast |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.