Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-5 GC-Säulen
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich.
Marke: Thermo Scientific™ UFMC00300000000
Beschreibung
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich. Wenn Ihr Labor täglich eine große Anzahl von Proben verarbeitet, bieten die UltraFast GC-Säulen die Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Durchsatz, den Sie benötigen. Diese kurzen Säulen mit geringem Innendurchmesser sind für den Einsatz mit dem Thermo Scientific TRACE GC UltraFast Gaschromatographen konzipiert. Gemeinsam ermöglichen sie einen deutlichen Gewinn bei der Analysegeschwindigkeit, verglichen mit herkömmlichen GC-Verfahren.
Anwendungen:
Chemikalien
Petrochemie
Umwelt
Geschmacksstoffe und Duftstoffe
Speziell auf Robustheit und Geschwindigkeit zugeschnittenIn UltraFast GC-Säulen werden kurze Kapillaren (2 bis 10 m) mit geringem Innendurchmesser und Temperaturprogrammierungen von üblicherweise mehr als 2 °C/s verwendet, was Peakbreiten im Bereich von 50 bis 200 ms ermöglicht. Somit dauert die Analyse im Durchschnitt maximal 1 Minute. Die Vorteile:
Erheblich kürzere Analysedauer
Um den Faktor 20 höherer Probendurchsatz
Längere Nutzungsdauer der Säulen
Anwendungsbereiche der UltraFast UFC-5-Säulen:
Allgemeines
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
5 m x 0,1 mm x 0,1 µm | |
0,1 µm | |
UltraFast UFC-5 | |
5 m |
Trace UltraFast GC-Gerät | |
Ultrafast | |
GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe | |
0,1 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.