Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-1 GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich. Wenn Ihr Labor täglich eine große Anzahl von Proben verarbeitet, bieten die UltraFast GC-Säulen die Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Durchsatz, die Sie benötigen. Diese kurzen Säulen mit geringem Innendurchmesser sind für den Einsatz mit dem Thermo Scientific TRACE GC UltraFast Gaschromatographen konzipiert. Gemeinsam ermöglichten sie einen deutlichen Gewinn bei der Analysegeschwindigkeit, verglichen mit herkömmlichen GC-Verfahren.
Anwendungen:
Chemie
Petrochemie
Umwelt
Aromen und Duftstoffe
In UltraFast GC-Säulen werden kurze Kapillaren (2 bis 10 m) mit geringem Innendurchmesser und Temperaturprogrammierungen von üblicherweise mehr als 2 °C/s verwendet, was Peakbreiten im Bereich von 50 bis 200 ms ermöglicht. Somit dauert die Analyse im Durchschnitt maximal 1 Minute. Die Vorteile:
Erheblich kürzere Analysedauer
Um den Faktor 20 höherer Probendurchsatz
Längere Nutzungsdauer der Säulen
Anwendungsbereiche der UltraFast UFC-1:
ASTM D-2887
Allgemeines
ISO 9377-2
ASTM D-3710
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe |
| Länge (metrisch) | 5 m |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | UltraFast UFC-1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trace UltraFast GC-Gerät |
| Beschreibung | UFMC00001070404 |
| Produktlinie | Ultrafast |
| Filmdicke | 0,25 μm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.