Learn More
Systec™ Autoklaven mit Ultracooler Wärmetauscher H-210 bis H-1580
Artikelnummer. 12542777
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
H-210 bis H-1580 Autoklav
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12542777
Marke: Systec™ 9521
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Systec™ Ultracooler Wärmetauscher-Autoklaven H-210 bis H-1580 reduzieren die Rückkühlzeit und die Gesamtsterilisationszeit erheblich.
  • In Verbindung mit optionaler Mantelkühlung mit Kühlwasser und Stützdruck ist es möglich, die Rückkühlzeit und den gesamten Sterilisationsprozess durch die Integration eines zusätzlichen Ultracooler-Wärmetauschers deutlich zu reduzieren
  • Der Ultracooler wird in die Tür der Sterilisationskammer nahe dem Radialventilator eingesetzt, sodass der nutzbare Raum im Autoklaven nicht reduziert wird.
  • Reduzierung des Probenvolumens um bis zu 90 %
  • Je nach Last können Abkühlzeiten zwischen 15 und 60 Minuten erreicht werden.
Spezifikation
Beschreibung Reduzierung des Kühlzeit um bis zu 90 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beschleunigte Autoklav-Kühlung
Zur Verwendung mit (Geräte) H-210 bis H-1580 Autoklav
Produkttyp Ultracooler