Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads
Ultracomp eBeads Plus Compensation Beads sind die zweite Generation der Ultracomp Beads für die Durchflusszytometrie.
Marke:  Invitrogen™ 01-3333-42
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16874573
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindet die sphärischen Partikel zur Verwendung als einfarbige Kompensationskontrollen.
  • Binden an Maus-, Ratten- und Hamster-Antikörper, aber auch an Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper.
  • Ausgelegt für die Verwendung in Kompensationsverfahren mit allen Fluorochromen, die von UV-Lasern (355 nm), Violett (405 nm), Blau (488 nm), Grün (532 nm), Gelbgrün (561 nm) und Rot (633-640 nm) angeregt werden.
  • Kompensieren ähnlich wie Zellen, wenn sie mit Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- und Super Bright 702-konjugierten Antikörpern verwendet werden.
  • Kompatibilität mit vielen Spezies: Binden an Maus-, Ratte-, Hamster-, Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper
  • Verbesserte Kompatibilität mit Fluorophoren
  • Jeder Bead-Tropfen beinhaltet zwei positive Populationen: eine positive Population, die an alle Maus-, Ratte- oder Hamster-Antikörper bindet, und eine negative Population, die nicht an den Antikörper bindet.
  • Wird ein fluorochromkonjugierter Antikörper zu den Beads hinzugefügt, werden sowohl positive als auch negative Populationen beobachtet.
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen verwendet werden, um die Instrumente für Experimente mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie einzurichten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 x 106 Beads/ml
UV-633/635 nm
100
Kompensations-Beads
5 μm
Maus-, Ratten-, Hamster-, Human-, Kaninchenantikörper
100 tests
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads > 100 Tests
RUO (Nur für Forschungszwecke).